5.33872
miR-122 Inhibitor, NSC5476
Synonim(y):
6-[(4a R,8a S)-(oktahydrochinolin-1(2H)-ylsulfonylo)-1,2,3,4-tetrahydrochinolina, NSC-5476, MLS000736518, microRNA-122 Inhibitor, 6-[(4a R,8a S)-(oktahydro-1(2H)-chinolinylsulfonylo)-1,2,3,4-tetrahydrochinolina, pri-miR-122 Tran
Wybierz wielkość
810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
810,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N3[C@@H]4[C@@H](CCC3)CCCC4)c1cc2c(cc1)NCCC2
InChI
1S/C18H26N2O2S/c21-23(22,16-9-10-17-15(13-16)6-3-11-19-17)20-12-4-7-14-5-1-2-8-18(14)20/h9-10,13-14,18-19H,1-8,11-12H2/t14-,18+/m1/s1
Klucz InChI
LECPJKATPJRAMB-KDOFPFPSSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
miR-122
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Connelly, C.M., et al. 2012. J. Biomol. Screen.17, 822.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3