Kluczowe dokumenty
5.32280
Sigma-Aldrich
Inhibitor mieloperoksydazy III, HX1
Synonim(y):
Inhibitor MPO III, HX1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10F6N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.24
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, podstawiony trifluorometylem aromatyczny związek hydroksamatowy, który działa jako wysoce silny, selektywny, mieszany, odwracalny inhibitor aktywności chlorowania mieloperoksydazy (MPO; IC50 = 5 nM). Ściśle wiąże się we wnęce miejsca aktywnego nad hemem i blokuje kanał substratu. Wykazuje ponad 300-krotnie większą selektywność w stosunku do MPO, gdy jest testowany przeciwko panelowi enzymów redoks, w tym laktoperoksydazie (IC50 = 6,3 µM) i peroksydazie tarczycowej (IC50 = 1,59 µM). Blokuje produkcję kwasu podchlorawego przez ludzkie neutrofile (IC50 = 50 nM) i hamuje tworzenie bromohydryny NADH (IC50 = 70 nM z 50 µM H2O2 i 10 mM NaBr).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
MPO
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Forbes, L. V., et al. 2013. J. Bio. Chem.288, 36636.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3