Key Documents
528131
Millipore
PIPES, Free Acid, ULTROL® Grade
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid useful in the pH range of 6.1-7.5. Has a pKa 6.76 at 25°C. Absorbance (0.5%, 0.25 N NaOH, 260 nm):0.18.
Synonim(y):
Piperazine-N,Nʹ- bis(2-ethanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(2-ethanesulfonic Acid)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% dry basis (titration)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
pKa (20°C)
6.8
rozpuszczalność
aqueous buffer: 50 mg/mL
water: soluble
ślady kationów
heavy metals: <10 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Klucz InChI
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid useful in the pH range of 6.1-7.5. Has a pKa 6.76 at 25°C.
Absorbance (0.5%, 0.25 N NaOH, 260 nm): <0.18.
Zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid, active in the pH range of 6.0-8.5. Has a pKa of 6.8 at 20°C.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
From Catalog:
Desc. Field- replaced "active in the pH range 6.0-8.5"
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3