Merck
524751-M
Fosfodiesteraza 7A1, ludzka, rekombinowana, S. frugiperda
Synonim(y):
hPDE7A1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
Specific activity:
≥0.5 U/μL
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.5 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
Pełnej długości, rekombinowana, ludzka fosfodiesterdaza 7A1 (PDE7A1) wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusów. PDE7A1 jest wymagana do aktywacji komórek T indukowanej przez kostymulację receptorów CD3 i CD28. Zwiększona PDE7A1 koreluje ze spadkiem cAMP, zwiększoną IL-2 i zwiększoną proliferacją komórek. Dostarczany jako częściowo oczyszczony preparat katalitycznie aktywnego enzymu przydatny w testach inhibitorów i aktywatorów.
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0,1% NP-40, pH 8,3.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Han, P., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 15050.
Lugnier, C. 2006. Pharmacol Ther.109, 366.
Bloom, T.J., and Beavo, J.A. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A93, 14188.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do przekształcenia 1 pmol cAMP w AMP na minutę w temperaturze 30°C, pH 7,5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)