Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 U | Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026Szczegóły
recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.5 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥0.5 U/μL | specific activity ≥0.25 U/μL | specific activity ≥0.5 U/μL | specific activity ≥0.25 U/μL |
| recombinant expressed in insect cells (S. frugiperda) | recombinant expressed in insect cells (S. frugiperda) | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 524742-10U | 04055977197051 |