Przejdź do
512732
Parthenolide, Tanacetum parthenium
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties.
Synonim(y):
Parthenolide, Tanacetum parthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
349,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
349,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - LY4220000
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC\C(=C/CC[C@]21C)\C
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13-,15+/m0/s1
InChI key
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
General description
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties. Inhibits the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages. Also inhibits NF-κB and activation of MAP kinase.
A sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties. Inhibits the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages. Also inhibits NF-κB and activation of MAP kinase.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Wong, H.R., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Comm.262, 375.
Bork, P.M., et al. 1997. FEBS Lett. 402, 85.
Hwang, D., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 226, 810.
Barsby, R.W., et al. 1992. J. Pharm. Pharmacol. 44, 737.
Sumner, H., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 2313.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
645900374000499610
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
512732-50MG04055977272079