Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
SUMO E2-thioester complex
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Cotelle, N., et al. 1996. Free Radic. Biol. Med.20, 35.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5051560001 | 04055977263411 |