448104
c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor
The c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 913376-84-8, controls the biological activity of c-Met/RON.
Synonim(y):
c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor, Met Kinase Inhbitor IV, Ron Inhibitor I, N-(3-Fluoro-4-(7-methoxy-4-quinolinyl)phenyl)-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-5-methyl-3-oxo-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole carboxamide, Compound I
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light tan
rozpuszczalność
DMSO: 40 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2