Merck
444274
Inhibitor MMP-2/MMP-9 IV
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, also referenced under CAS 292605-14-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
SB-3CT
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
13.9 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(CC3SC3)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2
InChI key
LSONWRHLFZYHIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, selektywny, wolno wiążący się i oparty na mechanizmie inhibitor ludzkich żelatynaz, MMP-2 (Ki = 13,9 nM) i MMP-9 (Ki = 600 nM). Wykazuje również zachowanie oparte na mechanizmie kowalencyjnym w hamowaniu tych enzymów. Inhibitor ten wydaje się mieć podobieństwo do TIMP-1 i TIMP-2 w składniku hamującym powolne wiązanie. Wykazano, że bezpośrednio wiąże się z cynkiem w miejscu katalitycznym MMP-2. Nie wpływa na aktywność MMP-1 (Ki = 206 µM), MMP-3 (Ki = 15 µM) ani MMP-7 (Ki = 96 µM).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Krüger, A., et al. 2005. Cancer Res.65, 3523.
Kleinfeld, O., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 17125.
Brown, S., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 6799.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentu USA nr 6,703,415.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c