Przejdź do
428023
Siarczan dodecylu sodu
greener alternative
≥99%, Molecular Biology grade
Synonim(y):
SDS, Laurylosiarczan sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
2170,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Siarczan dodecylu sodu, Molecular Biology Grade
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8636
assay
≥99%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Detergent jonowy przydatny w elektroforetycznej separacji białek i lipidów.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
  • Symulacja eksperymentalna i dynamiki molekularnej w celu zbadania adsorpcji i odrywania oleju z powierzchni piaskowca/kwarcu przez solanki o niskiej zawartości soli...: Siarczan dodecylu sodu jest tu wykorzystywany do badania mechanizmów odzyskiwania ropy naftowej z porowatych mediów, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności w przemyśle naftowym (AlRassas et al., 2024).
  • Wet SPF: Mokra zawiesina proszku do wykrywania ukrytych śladów palców na lepkiej stronie taśmy klejącej do użytku na Seszelach...: To kryminalistyczne zastosowanie dodecylosiarczanu sodu demonstruje jego użyteczność w opracowywaniu nowych metodologii zwiększania widoczności ukrytych odcisków palców na trudnych powierzchniach (Lewis et al., 2024).
Preparation Note
Po odtworzeniu przechowywać w temperaturze pokojowej (20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze pokojowej.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428015428016L3771
assay
≥99%
assay
>97% (titration)
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
description
Merck USA index - 14, 8636
description
Merck USA index - 14, 8636
description
-
description
anionic
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan dodecylu sodu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
428023-50GM07790788050238
428023-500GM07790788050221