Przejdź do
386698
Hydrocortisone
≥99% (HPLC), solid, anti-inflammation agent, Calbiochem®
Synonim(y):
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Cortisol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
458,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
458,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Conforms to USP Reference Standard.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4787
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
General description
Conforms to USP Reference Standard.
Steroid synthesized by the adrenal cortex. Important in the regulation of protein, nucleic acid, and lipid metabolism. Pharmacologically, hydrocortisone is used to suppress the inflammatory response. This preparation conforms to the USP Reference Standard.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Conforms to USP Reference Standard
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1316004H1300000Y0001092
Hydrocortisone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H1300000
Hydrocortisone
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Adrenal gland,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
386698-25MG04055977189926