344085
Folimycin, Streptomyces sp.
A highly sensitive and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type; Ki = 20 pM).
Synonim(y):
Folimycin, Streptomyces sp., Concanamycin A
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,41-,42-,43-,46-/m1/s1
Klucz InChI
DJZCTUVALDDONK-HQMSUKCRSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Vacuolar-type H+-ATPase
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 255.
Muroi, M., et al. 1994. Biosci. Biotech. Biochem.58, 425.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Muroi, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 999.
Muroi, M., et al. 1993. Cell Struct. Funct.18, 139.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3