Merck
324870
Anty-α-Epithelial Cell Sodium Channel (20-42) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-α-ENaC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCNN1A(6337)
rat ... Scnn1A(25122)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje glikozylowane białko α-ENaC o masie ~97 kDa.
Rozpoznaje glikozylowane białko α-ENaC o masie ~97 kDa.
To królicze pAb przeciwko α-nabłonkowemu kanałowi sodowemu (20-42) jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrywania α-nabłonkowego kanału sodowego (20-42).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd [LMKGNKREEQGLGPEPAAPQQPT(C)] odpowiadający aminokwasom 20-42 ludzkiego kanału sodowego komórek nabłonka α (α-ENaC), sprzężony z białkiem nośnikowym
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 1 mg/ml BSA.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Benos, D.J., i Stanton, B.A. 1999. J. Physiol. London520, 631.
Mano, I., and Driscoll, M. 1999. Bioessays21, 568.
Fyfe, G.K., et al. 1998. Semin. Nephrol.18, 138.
Nie reaguje krzyżowo z β-ENaC lub γ-ENaC. Zgłaszano również, że działa w przypadku immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c