Kluczowe dokumenty
2610-OP
Millipore
N,N′-Methylene Bis Acrylamide
OmniPur® Grade, >= 99.0%, Suitable for nucleic acid and protein separation, sequencing.
Synonim(y):
OmniPur® N,N′-Methylene Bis Acrylamide
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105319
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Klucz InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Suitable for nucleic acid and protein separation, sequencing - standard resolution. Cross-linker for PAGE gels used in various ratios to achieve different gel strengths. Molecular biology grade.
Specifications:
A (290 nm, 1%, water): ≤0.2AU
Acrylic acid: ≤0.001%
Assay: ≥99.0%
Conductivity: ≤10 µmho
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3