Przejdź do
219010-M
Anti-Catalase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
Citations:
-
Produkt 219010-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Catalase, rabbit polyclonal, recognizes the ~60-65 kDa human and mouse catalase. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunoelectrophoresis.
Rabbit polyclonal antibody purified by ammonium sulfate precipitation and DEAE-cellulose ion exchange chromatography. Recognizes the ~60-65 kDa (monomer MW) catalase protein under reducing conditions.
Recognizes the ~60-65 kDa catalase protein.
Immunogen
purified, human erythrocytes catalase
Application
Indirect ELISA (1:128)
Immunoblotting (1:8000; see application references)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Paraffin Sections (see application references)
Analysis Note
Positive Control
Red blood cells
Other Notes
The 256 kDa catalase protein is a tetramer of 4 identical ~60-65 kDa protein. Exhibits a single arc by immunoelectrophoresis (IEP) vs. human red cell lysate. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219010-1ML04055977202045