Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (native PAGE)
Produkt 208698-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (native PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
General description
Kalmodulina oczyszczona z ludzkiego mózgu.
Kalmodulina oczyszczona z ludzkiego mózgu. Kalmodulina jest wszechobecnym białkiem wiążącym Ca2+ dystrybuowanym w komórkach eukariotycznych, które służy jako główny fizjologiczny efektor dla szerokiego zakresu odpowiedzi komórkowych. Kompleks Ca2+-kalmodulina jest zaangażowany w utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy Ca2+, a także w regulację wewnątrzkomórkowego stężenia innych drugich przekaźników, takich jak cykliczny AMP i trisfosforan inozytolu.
Physical form
Liofilizowany z roztworu białka z 2 mM EDTA.
Preparation Note
Rozpuścić w wodzie destylowanej. H₂O (1 mg/ml)
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość kalmoduliny, która spowoduje 50% maksymalnej aktywacji enzymu standardowego poziomu fosfodiesterazy 3ʹ,5ʹ-cyklicznego nukleotydu pozbawionego aktywatora.
O′Neil, K.T., and DeGrado, W.F. 1990. Trends Pharmacol. Sci.15, 59.
Gopalakrishna, R., and Anderson, W.B. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.104, 830.
Sharma, R.K., and Wang, J.H. 1979. Adv. Cyclic Nucleotide Res.10, 187.
Gopalakrishna, R., and Anderson, W.B. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.104, 830.
Sharma, R.K., and Wang, J.H. 1979. Adv. Cyclic Nucleotide Res.10, 187.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 208698-500UG | 04055977203356 |