Kluczowe dokumenty
1.93243
Supelco
Sodium acetate trihydrate indifferent to potassium permanganate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium acetate trihydrate, Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
temp. samozapłonu
1112 °F
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Inne uwagi
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1