Przejdź do
1.93202
Tetrahydrat heptamolibdenianu amonu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1235.86
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Packaging
1.93202.0121: 100 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimalna ilość zamówienia: 12
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c