Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 assays | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
rat, bovine, mouse, hamster, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... HDAC2(3066)
General description
Zestaw ChIPAb+ HDAC2 zawiera przeciwciało HDAC2, normalną mysią IgG i startery kontrolne, które amplifikują region 92 bp starterów ChIP, promotor VWF. HDAC2 i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z HDAC2.
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z nietraktowanych lub poddanych działaniu promieniowania UV (6 godzin, 50 dżuli/m2) komórek U2OS (3 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub 2 µg anty-HDAC2 i zestawu Magna ChIP A/G (nr kat. 17-10085). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z HDAC2 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, promotor VWF. Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano. (Rysunek 2).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakt jądrowy HeLa został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na nitrocelulozę i sondowany anty-HDAC2 (0,5 μg/ml). Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje HDAC2 (~60 kDa). (Rysunek 3).
Immunoprecypitacja i test HDAC:
Reprezentatywne dane partii.
3 μL poprzedniej partii użyto do immunoprecypitacji aktywności HDAC z ekstraktu jądrowego HeLa, którą następnie zmierzono przy użyciu zestawu HDAC Assay Kit (wykrywanie fluorometryczne) (nr katalogowy 17-356) (rysunek 4).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Stężenie: 0,94 mg/ml
Normalna mysia IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, promotor VWF. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego startera specyficznego dla regionu promotorowego ludzkiego czynnika von Willebranda. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCT GAG AGC ATG GCC TAG GGT GGT GGG CGG CAC
REV: CCC CTG CAA ATG AGG GCT GCG GCT ATC TCC AAG
Preparation Note
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Zawiera normalną mysią IgG i startery specyficzne dla ludzkiego czynnika von Willebranda.
Representative lot data.
Sonicated chromatin prepared from HEK293T cells (5 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µg of either Normal Mouse IgG, or 2 µg of Anti-HDAC2 and the Magna ChIP® A/G Kit (Cat. # 17-10085). Successful immunoprecipitation of HDAC2 associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, VWF promoter (Figure 1).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone 56, monoclonal | clone monoclonal |
| species reactivity rat, bovine, mouse, hamster, human | species reactivity yeast, chicken, Saccharomyces cerevisiae, Xenopus, human | species reactivity mouse, rat, vertebrates, human, plant | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10237 | 04053252293467 |