Przejdź do
1.32356
MC-Media Pad®
for coliforms, ready-to-use, pack of 4 × 25 pieces
Synonim(y):
Test liczby bakterii coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 x 25 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41171504
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
AOAC® PTM, MicroVal
product line
MC-Media Pad®
feature
ready-to-use
packaging
pack of 4 × 25 pieces
manufacturer/tradename
MC-Media Pad®
storage condition
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Model MC MEDIA PAD® oferuje wygodne rozwiązanie do szybkiego i rutynowego badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego w surowych i przetwarzanych materiałach spożywczych i napojach, a także w gotowych produktach. MC-Media Pad® jest wstępnie wysterylizowanym, gotowym do użycia urządzeniem do hodowli na sucho, upraszczającym testowanie i minimalizującym ilość odpadów. Podkładka MC-Media Pad® składa się z unikalnego arkusza samoprzylepnego, podkładki testowej pokrytej pożywką i polimerem pochłaniającym wodę oraz przezroczystej folii pokrywającej do automatycznej rekonstytucji pożywki. Podkładka MC-Media Pad® jest pokryta selektywną pożywką i chromogennym podłożem do specyficznego wykrywania. Po zaszczepieniu próbki cieczy na podkładce testowej, próbka dyfunduje przez całą podkładkę poprzez działanie kapilarne.
Application
MC-Media Pad® umożliwia wykrywanie całkowitej liczby bakterii z grupy coli w określonej próbce przy użyciu specjalnego składu pożywki i specyficznego substratu chromogennego dla β-galaktozydazy i ważnego wskaźnika jakości higieny w żywności i napojach. Usprawniając przepływ pracy, zapewnia również dokładne i wiarygodne wyniki.
Features and Benefits
  • Oszczędność miejsca w lodówce i inkubatorze
  • Bądź zielony i zyskaj: zmniejsz wpływ na środowisko
  • Lepsze zarządzanie zapasami dzięki okresowi przydatności do 18 miesięcy
  • Zgodność z przepisami
  • Nie jest wymagane urządzenie do rozprowadzania
  • Uproszczony przepływ pracy
Analysis Note
Obecność bakterii z grupy coli w próbce objawia się niebiesko-zielonymi/niebieskimi koloniami na płytce testowej.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.323591.323571.32360
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
aerobic bacteria
suitability
Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) spp., coliforms
suitability
-
agency
AOAC® PTM, MicroVal
agency
AOAC® OMA, AOAC® PTM, MicroVal
agency
AOAC® PTM, MicroVal
agency
AOAC® OMA, AOAC® PTM, MicroVal
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
manufacturer/tradename
MC-Media Pad®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MC-Media Pad®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
pH
7.4 ( in H2O)
pH
7.2 ( in H2O)
pH
7.4 ( in H2O)
pH
7.4 ( in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
Produkty
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Powiązane treści
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Evaluating Performance of MC Media Pad® Alternative Methods for Hygienic Indicators Enumeration in Food
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132356000104054839591075
132356000204061841294542