Kluczowe dokumenty
13-111
Sigma-Aldrich
MBP, koniugat biotyny
Wybierz wielkość
1 MG
2570,00 zł
2570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
2570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
Zastosowanie
Myelin basic protein (MBP) purified from bovine brain using SP-SepharoseTM high performance liquid chromatography and de-phosphorylated using Lambda protein phosphatase. Lambda protein phosphatase was inactivated, in the presence of 10mM sodium EDTA, at 65C for one hour. Purity was assessed at 95% using SDS-PAGE and Coomassie blue staining of 1μg of product. Developed for use in radioactive kinase assays.
Jakość
routinely evaluated for use as a substrate in a kinase assay
Postać fizyczna
PBS, containing 0.05% sodium azide
Przechowywanie i stabilność
6 months at 4°C
Inne uwagi
This product is derived from bovine source. Export of this product to certain countries may be restricted. Please contact Customer Service or your local distributor to inquire about product availability and export options.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assay for maprotiline in human serum with improved sensitivity and selectivity.
H J Kuss,S Sirch,D Y Zhao
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications null