Przejdź do
1.25133
Eshmuno® Q Resin
RoboColumn Eshmuno® Q, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Eshmuno® Q, 0.2 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
General description
5 x 10 mm
Features and Benefits
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
  • Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.251341.251711.25141
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
capacity
~50 mL, resin binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
separation technique
anion exchange
separation technique
mixed mode
separation technique
-
separation technique
anion exchange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® Q Resin
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125133000104027269303846