Przejdź do
1.13898
Standardowy olej
for atomic absorption spectroscopy
Synonim(y):
Standard oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181601
EC Index Number:
232-455-8
NACRES:
NA.24
MDL number:
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
Quality Level
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >180 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0.84 - 0.86 g/ml
Lepkość (20 °C): 30 - 40 mPa∙s
Ag (Srebro): ≤ 0,5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,5 ppm
Au (Złoto): ≤ 0,5 ppm
B (Bor): ≤ 0.5 ppm
Ba (Bar): ≤ 0.5 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,5 ppm
Ga (Gal): ≤ 0,5 ppm
In (Ind): ≤ 0,5 ppm
K (Potas): ≤ 0.5 ppm
Li (Lit): ≤ 0,5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.5 ppm
Na (Sód): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,5 ppm
Pt (Platyna): ≤ 0.5 ppm
Sb (Antymon): ≤ 0,5 ppm
Sn (Cyna): ≤ 0,5 ppm
Sr (Stront): ≤ 0,5 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0.5 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,5 ppm
V (Wanad): ≤ 0,5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,5 ppm
Zr (Cyrkon): ≤ 0,5 ppm
Woda: ≤ 0,01%.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2881M3516M1180
grade
reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
-
grade
-
format
multi-component solution
format
-
format
-
format
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113898250004022536151991