Przejdź do
1.13748
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 ze strefą koncentracji 10 x 2,5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
150-200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Application
Szklane płytki HPTLC Silica gel 60 ze strefą koncentracji 10 x 2,5 cm. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 10 x 10 cm, 25 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 70 - 110 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
18 - 24
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 39 - 46
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 59 - 66
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. Feuchte)
Other Notes
Zastępuje: 13748-5; 13748
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.137271.131871.13728
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator: no, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 50 plates