Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 787,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł | |
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2090,00 zł | ||
| 3 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5220,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 330,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 33 750,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 35 440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
787,00 zł
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
feature
RNase and DNase free
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
solubility
703.6 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| density 1.44 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.1 g/cm3 |
| bulk density 560 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line BioReagent, BioXtra |
| solubility 703.6 g/L | solubility water: 400 mg/mL, aqueous base: soluble | solubility - | solubility - |
| feature RNase and DNase free | feature - | feature - | feature - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1101100003 | 04054839557477 |
| 1101100250 | 04022536121574 |
| 1101106010 | 04065270331205 |
| 1101109025 | 04022536513423 |
| 1101101000 | 04022536121581 |
| 1101105000 | 04065272647106 |
| 1101106025 | 04054839364358 |
![2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid HEPES EMPROVE® EXPERT](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/200/439/3863c943-2ceb-4e21-8fbb-e03ac8fe9471/640/3863c943-2ceb-4e21-8fbb-e03ac8fe9471.png)