Dokumenty
1.09687
Supelco
n-Hexane
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
203-777-6
gęstość pary
~3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
siła działania
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
7.7 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
tw
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Powiązanie
Replaces: 9687-2
Komentarz do analizy
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5