Przejdź do
1.08419
Titriplex® rozwiązanie A
1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, ready-to-use volumetric solution for the determination of water hardness, alkaline earth metals in water, Titripur®
Synonim(y):
Twardość, oznaczenia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titriplex® rozwiązanie A, for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
1.2 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.09936 - 0.10036 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zinc) za pomocą standardowego wolumetrycznego cynku (numer artykułu 1.02409), certyfikowanego materiału referencyjnego zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.100461.169971.10025
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
MQuant®
product line
-
product line
MQuant®
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
quality
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® rozwiązanie A
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108419100304061841066828
108419100004022536104348