Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 771,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
771,00 zł
Quality Segment
agency
EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887
reg. compliance
FDA BAM
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for bacteria
General description
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, ISO 22964, ISO 6887, ISO 21528, ISO 6579 | agency EP, ISO, JP, USP | agency AOAC® 940.36, APHA, GB 4789.2, GB 4789.43, ISO 17410, ISO 4833-1, ISO 4833-2 | agency APHA, EP 2.6.31, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename EcoCult® |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability nonselective for bacteria | suitability nonselective for | suitability aerobic bacteria | suitability Cronobacter spp. (spp.), Salmonella spp. (spp.), enterobacteriaceae, nonselective for bacteria (preliminary enrichment) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffered Peptone Water
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Podłoża hodowlane z certyfikatem Halal zapobiegają zanieczyszczeniu składnikami niehalal, umożliwiając mikrobiologiczne testy QC bez utraty certyfikatu.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1043165000 | 04065267497730 |
| 1043160500 | 04065267497686 |