Kluczowe dokumenty
1.04178
Sigma-Aldrich
Rhodamine B (C.I.45170)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
3-4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
199-201 °C
rozpuszczalność
15 g/L
gęstość
1.31 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
250 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopy, is a solid dye for fluorescence AFB staining of bacteriological smears and histological tissue sections of human origin. The mechanism is a non-specific binding of fluorescence dye on a substrate, similar to the classical Ziehl-Neelsen method, although the heating of the Rhodamine B color solution can be avoided. The dye has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
Zastosowanie
for microscopy
Komentarz do analizy
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 90 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 550 - 552 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2115 - 2350
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3