Przejdź do
1.03110
1,4-dioksan
dried SeccoSolv
Synonim(y):
Eter glikolowy, 1,4-ditlenek etylenu, 1,4-dioksacykloheksan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Index Number:
204-661-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
technique(s)
DNA amplification: suitable, titration: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,9 %
Tożsamość (IR): zgodna
Barwa: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0,0005 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Nadtlenek (jako H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 10 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Produkt jest stabilizowany około 2,5 ppm 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu (BHT).
Legal Information
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-dioksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)