Przejdź do
1.01542
L-arginina
for biochemistry
Synonim(y):
Arg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-811-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
238 °C (decomposition)
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCCN=C(N)N)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnoziarnisty proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (0.5 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): +25,0 do +26,5
Absorpcja UV (260 nm; 0,5 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,35
Absorpcja UV (280 nm; 0,5 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0.15
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01587A1270000PHR1106
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginine
Arginine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
Arginine
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
238 °C (decomposition)
mp
238 °C (decomposition)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
bulk density
640 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c