Przejdź do
1.00859
Eter monometylowy glikolu etylenowego
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Glikol metylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
203-713-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
124-125 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.17 mmHg ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.00859, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0005 meq/g Alkalinity, ≤0.001 meq/g Acidity, ≤0.002% Peroxide (as H2O2), ≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point 37 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00005%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Elektrolit polimerowy o strukturze gwiazdy dla niskotemperaturowych półprzewodnikowych baterii litowych: Eter monometylowy glikolu etylenowego jest stosowany w celu zwiększenia wydajności półprzewodnikowych baterii litowych, demonstrując jego użyteczność w ulepszaniu technologii baterii w warunkach niskiej temperatury (Zhang et al., 2024).
  • Spełnić obietnicę: Nanomedycyna polimerowa z wiązaniami wodorowymi o precyzyjnym stosunku chemodruku i fotouczulacza do inteligentnej terapii raka: Właściwości eteru monometylowego glikolu etylenowego są wykorzystywane w formułowaniu zaawansowanych platform nanomedycyny do ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej, pokazując jej potencjał w zastosowaniach medycznych o wysokiej stawce (Wu et al., 2024).
Features and Benefits
Stężenie nasycenia w powietrzu: 33 g/m3 (20 °C)
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100859100004022536011073
100859250004022536011097