Przejdź do
1.10011
Peroxide Test Strips, colorimetric
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe nadtlenku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
113,00 zł
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test nadtlenkowy, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
measuring range
0.5-25 mg/L (H2O2)
application(s)
cannabis testing
disinfection control
milk and dairy products
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L (H2O2), MQuant®
Nadtlenek jest uniwersalnym środkiem dezynfekującym, który ze względu na doskonałe działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. W tym przypadku paski testowe MQuant® są idealne do kontrolowania pozostałości nadtlenku po dezynfekcji. Peroksydaza przenosi nadtlenek tlenu do organicznego wskaźnika redoks. Powoduje to powstanie niebieskiego produktu utleniania. Stężenie nadtlenku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia nadtlenku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Peroxide.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Wciąż demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Other Notes
Zastępuje: 10011-1; 10011
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test nadtlenkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. For a solution of isopropanol 25-27%, n-methyl pyrrolidone 40-45%, propylene glycol methyl ether acetate 5-8%, water 18-20%, < 1% 1,4 -dioxane, and 2- Heptanone <10%, can this peroxide test indicate a false positive for peroxide?
    1 answer
    1. It is possible that this solvent mix could affect your values. Please see the statement on the user guide, "It is recommended to treat the measurement results obtained in organic solvents only as guideline values, since the color in appearance and intensity may vary depending on the solvent medium. In this connection every blue coloration of the reaction zone indicates that peroxide is present."
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can I use this strips to determine peroxides in radiopharmaceuticals solutions? pH range from 1 to 2.
    1 answer
    1. This product has not been tested for determining peroxides in radiopharmaceutical solutions. The pH of the aqueous sample must be within the range of 2 to 12. It cannot function in a pH range of 1 to 2. It is recommended to buffer the sample with sodium acetate to reach the appropriate pH range.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Can I use these strips to measure peroxide in milk
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for measuring peroxide in milk.
      Helpful?
  6. Can I use these strips to measure organic peroxides in solvents?
    1 answer
    1. This product is intended to be used to determine inorganic peroxides in aqueous or organic solvents. It cannot be used to determine organic peroxides. The correct product for determining organic peroxides is linked below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z683108