Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Obserwuje się wiele kDa, które wzrastają wraz ze stresem oksydacyjnym (H2O2).
Tworzenie kwasu sulfenowego w białkach jest odwracalną modyfikacją potranslacyjną, która może być stosowana do monitorowania utleniania białek na reaktywnych cysteinach w białkach docelowych. Można to wykryć za pomocą białkowego kwasu sulfenowego derywatyzowanego dimedonem.
Immunogen
Epitop: Inne
Sprzężony z KLH odpowiadający kwasowi cysteinosulfenowemu.
Application
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała wykryła kwas cysteinosulfenowy w lizatach komórek NIH/3T3 i HEK293.
Anti-Cysteine Sulfenic Acid wykrywa poziomy białek kwasu cysteinosulfenowego i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białka zawierające kwas cysteinosulfenowy pochodną dimedonu.
Physical form
Nieoczyszczony
Nieoczyszczony poliklonalny królik z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat miocytów komór szczura
Lizat miocytów komór szczura
Evaluated by Western Blot in rat ventricular myocyte lysate.
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected cysteine sulfenic acid on 10 µg of rat ventricular myocyte lysate.
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected cysteine sulfenic acid on 10 µg of rat ventricular myocyte lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hayato Irokawa et al.
The Biochemical journal, 478(7), 1453-1470 (2021-03-23)
Redox regulation of proteins via cysteine residue oxidation is involved in the control of various cellular signal pathways. Pyruvate kinase M2 (PKM2), a rate-limiting enzyme in glycolysis, is critical for the metabolic shift from glycolysis to the pentose phosphate pathway
Claire Maller et al.
Antioxidants & redox signaling, 14(1), 49-60 (2010-06-04)
Protein sulfenic acids (SOHs) are the principal oxidation products formed when redox active proteins interact with peroxide molecules. We have developed a new antibody reagent that detects protein SOHs derivatized with dimedone. Using this new antibody, we found that glyceraldehyde
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-2139 | 04053252366758 |