Przejdź do
04-002
Przeciwciało anty-SOCS1, klon 4H1
clone 4H1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
supresor sygnalizacji cytokinowej 1, CIS1, CISH1, JAB, SOCS-1, SSI-1, SSI1, TIP3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4H1, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
15
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4H1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOCS1(8651)
General description
37 kDa
Immunogen
mysie rekombinowane białko fuzyjne GST SOCS1 obejmujące aminokwasy 2-78.
Application
Analiza immunoblot: rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło SOCS1 w lizacie komórek KG-1.
Immunoprecypitacja (IP): 10 μg tego przeciwciała immunoprecypitowało SOCS1 z 200 μL ekstraktu komórkowego w buforze RIPA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-SOCS1, klon 4H1 jest przeciwciałem przeciwko SOCS1 do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SOCS1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze od 2° do 8°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-004SAB5700844SAB2501741
description
clone 4H1, Upstate®, from mouse
description
clone 1B2, Upstate®, from mouse
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
clone
4H1, monoclonal
clone
1B2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
bovine, human, mouse, rat, pig
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)