03-0136-00
SMC® Mouse IL-4 Discovery Immunoassay Kit
Synonim(y):
mouse IL 4 immunoassay kit, mouse IL-4 Single Molecule Counting Kit, mouse IL-4 ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 4 immunoassay kit
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Komponenty
Mouse IL-4 Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-4 Detection Antibody
Mouse IL-4 Standard
SMC® Mouse IL-4 Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1