Merck
MAT245151973
Matrix Scientific
2-Cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.4
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H22O3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)19(16,17)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h7-10,14H,2-6,11-12H2,1H3
Klucz InChI
UKXWRHNPGQFSDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048794.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048794.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)