Merck
MAT161067321
Matrix Scientific
1-Chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.72
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
246-248
Iupac Name
1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClO2S/c14-11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)17-12(11)13(15)16/h1-6H,(H,15,16)
Klucz InChI
YBSJKVJFNLILQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Melting Point
246-248
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)