Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
MAT113930495
Matrix Scientific
2-Propoxybenzohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-propoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-7-14-9-6-4-3-5-8(9)10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ZPDRCLMKIDAUSA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024020.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024020.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)