Merck
MAT062354612
Matrix Scientific
[(5-Methoxy-1H-indol-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(5-methoxy-1H-indol-2-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-13-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-11)12-10/h2-5,12H,6,11H2,1H3
Klucz InChI
UGMMLOHVKZGOJU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
BAF367380010BAF367380050BAF367380100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-1700
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0050
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0100
Overall L
14 in. (355 mm)
Overall L
3 in. (75 mm)
Overall L
4.375 in. (110 mm)
Overall L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
9 in. (230 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
5.375 in. (135 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016178.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016178.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)