Merck
KEY458251447
Key Organics / BIONET
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-226377-50MG
436,30 €
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-226377-50MG
436,30 €
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-10(15)7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,14,15)
Klucz InChI
YPKLOOQBMQJXKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1G-450S
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1G-450S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)