Merck
ENAH98EF5BAC
Enamine
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.93
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBrCl2S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Klucz InChI
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)