Merck
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
Klucz InChI
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)