Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.95
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Melting Point
25-26
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)