Merck
ENAH961CD837
Enamine
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Wybierz wielkość
100 MG
2109,60 zł
250 MG
2916,90 zł
500 MG
4478,85 zł
1 G
5689,80 zł
2.5 G
10 954,80 zł
5 G
16 120,35 zł
10 G
23 807,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27738780-100MG
2109,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2109,60 zł
250 MG
2916,90 zł
500 MG
4478,85 zł
1 G
5689,80 zł
2.5 G
10 954,80 zł
5 G
16 120,35 zł
10 G
23 807,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.93
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27738780-100MG
2109,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBrF3IS/c6-2-1-3(5(7,8)9)11-4(2)10/h1H
Klucz InChI
BIVZBBRBNASNAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)