Merck
ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7905482-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.09
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7905482-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)