Merck
ENAH95E7291F
Enamine
methyl 6-ethenylpyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-vinyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-3-7-5-4-6-8(10-7)9(11)12-2/h3-6H,1H2,2H3
Klucz InChI
MJAGAAYXKQNLFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)