Merck
ENAH9453DE28
Enamine
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)acetamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F2N2O.ClH/c7-6(8)2-4(10-3-6)1-5(9)11;/h4,10H,1-3H2,(H2,9,11);1H
Klucz InChI
QSKFVVSRMUEWAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983313
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983313
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)