Merck
ENAH9453D5BD
Enamine
3-(dibromomethylidene)azetidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.36
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-(dibromomethylene)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5Br2N.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-3;/h7H,1-2H2;1H
Klucz InChI
IMWHNJHEJGPYSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)