Kluczowe dokumenty
ENAH93E75A72
Enamine
N,2-dimethylcyclopentan-1-amine
About This Item
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(6)8-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
MEDVLGKKCCKQAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269586
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)